Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
693017-100EA 2160 EUR
693017-100 693017-25 693017-5 693017-500GM
Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio, Millipore®
Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₉H₄₁NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036910
Núm. CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9