Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
DG058 DG059
DG058EA 135 EUR
DG058 DG059
Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Tetradecildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₉H₄₁NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036910
Núm. CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9