Dihidro-4-metil-2H-pirano-2,6(3H)-diona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
126870250 126870050
ACRO126870250EA 195 EUR
ACRO126870250 ACRO126870050
Dihidro-4-metil-2H-pirano-2,6(3H)-diona 97%
Dihidro-4-metil-2H-pirano-2,6(3H)-diona
Formula: C₆H₈O₃
Pto. Ebullición: 180…182 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: 40…45 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006683
Núm. CAS: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Assay ≥96.0 %