Dihidro-4,4-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
B25286.06
B25286.14
B25286.06EA
41.4
EUR
B25286.06
B25286.14
Dihidro-4,4-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona ≥97%
Dihidro-4,4-dimetil-2H-pirano-2,6(3H)-diona
Purity: 97%
CAS No.: 4160-82-1
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.15
Melting Point: 122-126°
Boiling Point: 181°/25mm
MDL No.: MFCD00006684
Formula:
C₇H₁₀O₃ MW: 142.15 g/mol Pto. Ebullición: 181 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: 122…126 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006684 Núm. CAS: 4160-82-1 EINECS: 223-998-1 |