(R)-(+)-Dimetilmalato para síntesis
Proveedor: Merck
Sinónimos: D-(+)-Malic acid dimethyl ester, Dimethyl D-(+)-Malate, D-(+)-Apple acid dimethyl ester, (R)-Dimethyl 2-hydroxysuccinate
8.18523.0001 8.18523.0005
8.18523.0001EA 0 EUR
8.18523.0001 8.18523.0005
(R)-(+)-Dimetilmalato para síntesis
(R)-(+)-Dimetilmalato
Formula: C₆H₁₀O₅
Número MDL: MFCD00066216
Núm. CAS: 70681-41-3