AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
328110500 328110010
ACRO328110500EA 67 EUR
ACRO328110500 ACRO328110010
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato) 98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239,69 g/mol
Pto. de fusión: 175…177 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00132962
Núm. CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %