AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato)
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
A1421.0500 A1421.0001
A1421.0500EA 263 EUR
A1421.0500 A1421.0001
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132962
Núm. CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II