AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
101500-1 101500-100 101500-50 101500-500
101500-1EA 1010 EUR
101500-1 101500.100 101500-50 101500.500
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato), Millipore®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
MW: 239.69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132962
Núm. CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II