AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato), Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24839.0100 1.24839.0500
1.24839.0100EA 81.2 EUR
1.24839.0100 1.24839.0500
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato), Sigma-Aldrich®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132962
Núm. CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II