AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato), Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
76307-100MG
76307-500MG
76307-1G
76307-100MGEA
117
EUR
76307-100MG
76307-500MG
76307-1G
AEBSF clorhidrato (4-(2-Aminoetil)benceno sulfonilo fluoruro clorhidrato), Supelco®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Formula:
C₈H₁₁ClFNO₂S MW: 239.69 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00132962 Núm. CAS: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8 II |