Citidina 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
111810100 111810500 111812500
ACRO111810100EA 70.7 EUR
ACRO111810100 ACRO111810500 ACRO111812500
Citidina 99+%
Citidina
Formula: C₉H₁₃N₃O₅
MW: 243,22 g/mol
Pto. de fusión: 210…217 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006545
Núm. CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C (Dec)
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 13000 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥98 % (c=1, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm