Citidina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
A10261.09
A10261.18
A10261.30
A10261.09EA
65.2
EUR
A10261.09
A10261.18
A10261.30
Citidina ≥99%
Citidina
Purity: 99%
CAS No.: 65-46-3
Molecular Formula: C9H13N3O5
Formula Weight: 243.22
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 89173
Merck Reference: 14,2786
Optical Rotation: +29° (c=9 in water)
MDL No.: MFCD00006545
Formula:
C₉H₁₃N₃O₅ MW: 243,22 g/mol Pto. de fusión: ∼ 215 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006545 Núm. CAS: 65-46-3 EINECS: 200-610-9 Índice Merck: 14,2786 |