Citidina free base, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
02101459.5 0210145910 0210145980 0210145905
ICNA02101459.5EA 38.5 EUR
ICNA02101459.5 ICNA0210145910 ICNA0210145980 ICNA0210145905
Citidina free base, white powder
Citidina
Soluble in water.
Formula: C₉H₁₃N₃O₅
MW: 243,22 g/mol
Pto. de fusión: 208…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006545
Núm. CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9