Uridina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
A15227.06
A15227.14
A15227.22
A15227.06EA
44.1
EUR
A15227.06
A15227.14
A15227.22
Uridina ≥99%
Uridina
Purity: 99%
CAS No.: 58-96-8
Molecular Formula: C9H12N2O6
Formula Weight: 244.20
Melting Point: 166-169°
Beilstein Reference: 754904
Merck Reference: 14,9877
Optical Rotation: +9.5° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00006526
Formula:
C₉H₁₂N₂O₆ MW: 244,20 g/mol Pto. de fusión: 166…169 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006526 Núm. CAS: 58-96-8 EINECS: 200-407-5 Índice Merck: 14,9877 |