2'-Deoxyuridina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
226610010 226612500 226610050
ACRO226610010EA 85.4 EUR
ACRO226610010 ACRO226612500 ACRO226610050
2'-Deoxyuridina 99+%
2'-Deoxyuridina
Formula: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228.20 g/mol
Pto. de fusión: 163…167 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006527
Núm. CAS: 951-78-0
EINECS: 213-455-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm