5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
A11542.03
A11542.06
A11542.03EA
62.9
EUR
A11542.03
A11542.06
5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina) ≥98%
5-Iodo-2'-deoxyuridina (Idoxuridina)
Purity: 98%
CAS No.: 54-42-2
Molecular Formula: C9H11IN2O5
Formula Weight: 354.10
Odour: Odourless
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 30397
Merck Reference: 14,4891
MDL No.: MFCD00134656
Formula:
C₉H₁₁IN₂O₅ MW: 354.10 g/mol Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134656 Núm. CAS: 54-42-2 EINECS: 200-207-8 |