5-Bromouridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18507.01
A18507.03
A18507.01EA
29.8
EUR
A18507.01
A18507.03
5-Bromouridina ≥98%
5-Bromouridina
Purity: 98%
CAS No.: 957-75-5
Molecular Formula: C9H11BrN2O6
Formula Weight: 323.10
Melting Point: 191-193°
MDL No.: MFCD00006528
Formula:
C₉H₁₁BrN₂O₆ Pto. de fusión: 191…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006528 Núm. CAS: 957-75-5 EINECS: 213-486-6 |