Uridina-5' ácido trifosfórico, sal trisódica (UTP-Na3) ≥90%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt, Uridine triphosphate trisodium salt
0219123090 0219123091 0219123080 0219123083
ICNA0219123090EA 142 EUR
ICNA0219123090 ICNA0219123091 ICNA0219123080 ICNA0219123083
Uridina-5' ácido trifosfórico, sal trisódica (UTP-Na3) ≥90%, white powder
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3)
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colourless solution).
Formula: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MW: 550,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044310
Núm. CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Test Passes
Purity ≥90%
OD250/OD260 0,75 ± 0,05
OD280/OD260 0,40 ± 0,05