8-Bromoguanosina hidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L02992.03
L02992.06
L02992.03EA
24.5
EUR
L02992.03
L02992.06
8-Bromoguanosina hidrato ≥97%
8-Bromoguanosina hidrato
Purity: 97%
CAS No.: 332359-99-6
Molecular Formula: C10H12BrN5O5.xH2O
Formula Weight: 362.14(anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₂BrN₅O₅·H₂O Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00150531 Núm. CAS: 332359-99-6 EINECS: 223-677-6 |