Pipetas multicanal, electrónicas, de volumen variable, Picus®
Proveedor: Sartorius
Picus®
613-1973EA 0 EUR
613-1973 613-1972 613-1975 613-1974 613-1977 613-1976 613-1978 613-1971
Pipetas multicanal, electrónicas, de volumen variable, Picus®
Pipetas Micropipetas
Una pipeta electrónica pequeña y liviana que facilita la carga de trabajo del usuario, protege al usuario de lesiones al garantizar una postura de trabajo óptima y permite resultados de pipeteo precisos y precisos.
Se ofrecen dos tipos de filtros: Filtro estándar Safe-Cone y filtro Safe-Cone Plus. Se recomienda utilizar el filtro estándar para aplicaciones generales y el filtro Plus para aplicaciones más exigentes, como el cultivo de células, el trabajo bacteriano y viral y la biología molecular.
* Safe-Cone Plus
Información para pedidos: Se suministra con adaptador de CA universal. El soporte de carga está disponible por separado.