Contenedores de seguridad
Proveedor: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
01D 01K 02D 02K 05D 05K 05KU 01DU 05DU 02DU 02KU 01KU SP2 SP1
119-0101EA 202 EUR
119-0101 119-2000 119-0104 119-2042 119-0171 119-2005 119-0114 119-0102 119-0107 119-0105 119-0106 119-0103 119-0113 119-0112
Contenedores de seguridad
Contenedores
High quality, chemically resistant stainless steel with PTFE gaskets.
  • Medición y llenado de líquidos inflamables con seguridad
  • Asa fabricada en aluminio con recubrimiento pulvimetalúrgico
  • Forma ergonómica para una manipulación segura
  • El apagallamas protege de las llamas abiertas
  • Válvula de control de presión (con purga a partir de ~0,3 bares) en los dispositivos de medición con autocierre
Contenedores de seguridad para alta resistencia química.