Botes de combustión
Proveedor: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
73375 73382 75140 75141 75142 75143 75144 75145 75146 75147
TSLA73375EA 82.4 EUR
TSLA73375 TSLA73382 TSLA75140 TSLA75141 TSLA75142 TSLA75143 TSLA75144 TSLA75145 TSLA75146 TSLA75147
Botes de combustión
Navecillas Navecillas de combustión
Botes de combustión, de cuarzo, esmaltados, con o sin asa.
  • Muy buena resistencia química
  • Muy buena resistencia a la temperatura