Incubadoras con convección natural, protocolo general Heratherm®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
51028131 51028132 51028130
390-0468EA 2450 EUR
390-0468 390-0469 390-0467
Incubadoras con convección natural, protocolo general Heratherm®
Incubadoras Incubadores estándar
Las estufas de incubación de protocolo general Heratherm® incorporan una cámara interior de acero inoxidable liso con una puerta de vidrio interna, lo que permite visualizar las muestras sin alterar la estabilidad de la temperatura con convección natural, ofreciendo un caudal de aire suave y un secado mínimo. Estas unidades se recomiendan para una gran variedad de aplicaciones rutinarias en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación, así como para la microbiología y el crecimiento de levaduras. Las unidades incorporan una rutina de calibración sencilla y ofrecen una mayor seguridad para las muestras con una alarma de exceso de temperatura automática para proteger las muestras y la estufa de incubación.
  • Interfaz de usuario intuitiva para facilitar el ajuste de la temperatura con una pantalla fluorescente de vacío de gran tamaño y fácil de visualizar
  • El sistema de estantes flexible se puede desmontar fácilmente para asegurar una limpieza sencilla de la cámara
  • Los modelos incorporan una interfaz RS232 de serie
  • Las unidades se pueden apilar unas encima de otras para ahorrar espacio, sin necesidad de herramientas o dispositivos de apilado
Información de suministro: Se proporcionan con dos estantes perforados de acero inoxidable. Se dispone de una amplia variedad de opciones y accesorios; solicite información.