Incubadoras con doble convección, Protocolo Avanzado Heratherm®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
51028133 51028134 51028135 51028717 51028718 51028719
390-0470EA 2700 EUR
390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477 390-0478
Incubadoras con doble convección, Protocolo Avanzado Heratherm®
Incubadoras Incubadores estándar
Las estufas de incubación de protocolo avanzado Heratherm® incorporan una convección doble que permite al usuario seleccionar la velocidad del ventilador, del 0 al 100%. Se puede ajustar la velocidad del aire para ofrecer un caudal de aire óptimo dependiendo de la aplicación. Estas unidades se recomiendan para una extensa serie de aplicaciones de laboratorio exigentes, así como para la incubación de huevos, la clonación de genes y el almacenamiento de medios en caliente. Las estufas de incubación incorporan una cámara interior de acero inoxidable liso con esquinas redondeadas fáciles de limpiar; el sistema de estantes se puede desmontar de forma rápida y sencilla. Las unidades incorporan una puerta de vidrio interna que permite visualizar las muestras sin alterar la estabilidad de la temperatura. Las unidades se pueden apilar unas encima de otras para ahorrar espacio, sin necesidad de herramientas o dispositivos de apilado.
  • Interfaz de usuario intuitiva con pantalla fluorescente de vacío de gran tamaño para facilitar el ajuste de la temperatura
  • Integra de serie la interfaz RS232 y puerto de acceso de 42 mm para permitir la inserción de sensores para la monitorización independiente de datos
Se ha mejorado la seguridad de las muestras con una alarma de exceso de temperatura automática para proteger las muestras y la estufa de incubación. No se necesita configurar la alarma de forma manual. Numerosas características de seguridad para la protección de las muestras. El temporizador digital avanzado puede desactivar la unidad a una hora determinada; se puede utilizar para interrumpir el crecimiento celular en un momento dado. Puede escoger ajustes en tiempo real o por hora. La unidad se enciende y se apaga a la hora especificada; se ahorra energía mientras no se usa la unidad. Debido al amplio intervalo de temperaturas y al puerto de acceso de grandes dimensiones, las unidades pueden utilizarse incluso para secar aplicaciones.
Información de suministro: Se proporcionan con dos estantes perforados de acero inoxidable. Se dispone de una amplia variedad de opciones y accesorios. Las opciones instaladas de fábrica incluyen la puerta con bisagras a la izquierda; consúltenos para obtener más información.
Precaución: *Tenga en cuenta que la desviación espacial es ligeramente superior con el ventilador desactivado; este modo reducirá el secado de las muestras.