VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Proveedor: VWR Chemicals
84582.260EA 54.7 EUR
84582.260 84583.260 84580.260 84581.260 84584.260 84585.260 84586.260 84587.260 84593.260
VWR® Buffer Solutions, Secondary Standards
Tampones Tampones pH
  • Precisión de ±0,010 unidades de pH excepto tampón de 12,454 con una precisión de 0,050
  • Totalmente trazable para una calibración óptima del pH
  • Solución normalizada a 25 °C
  • Los datos de dependencia de la temperatura se imprimen en etiquetas igual que el número de lote y la fecha de caducidad
Certificaciones: Solución normalizada a 25 °C conforme a la norma DIN 17025.
Información de suministro: Se suministra con certificado de análisis detallado.