Incubadoras con doble convección, Heratherm®, Protocolo de Seguridad Avanzada
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 3570 EUR
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Incubadoras con doble convección, Heratherm®, Protocolo de Seguridad Avanzada
Incubadoras Incubadores estándar
Las estufas de incubación de seguridad de protocolo avanzado Heratherm® incorporan una convección doble que permite al usuario seleccionar la velocidad del ventilador, del 0 al 100%. Se puede ajustar la velocidad del aire para ofrecer un caudal de aire óptimo dependiendo de la aplicación. Estas unidades se recomiendan para una extensa serie de aplicaciones de laboratorio exigentes, así como para las pruebas de estabilidad de los sectores de la alimentación/bebida y farmacéutico. Las estufas de incubación incorporan una cámara interior de acero inoxidable liso con esquinas redondeadas fáciles de limpiar. Las unidades incorporan una puerta de vidrio interna que permite visualizar las muestras sin alterar la estabilidad de la temperatura; una puerta exterior con cierre limita el acceso. Las unidades se pueden apilar unas encima de otras para ahorrar espacio, sin necesidad de herramientas o dispositivos de apilado.
  • La rutina de descontaminación reduce el riesgo de contaminación cruzada; el ciclo a 140 °C está certificado por un instituto microbiológico acreditado (IBFE)
  • Interfaz de usuario intuitiva con pantalla fluorescente de vacío de gran tamaño para facilitar el ajuste de la temperatura
  • La puerta exterior con cierre y la alarma acústica que suena si se deja abierta la puerta ofrecen una protección suplementaria y limitan el acceso
  • Integra de serie la interfaz RS232 y puerto de acceso de 42 mm para permitir la inserción de sensores para la monitorización independiente de datos
Debido al ciclo de descontaminación a 140 °C, los microorganismos contaminantes se reducen al mínimo, lo que resulta comparable a la esterilización en un ciclo de seis horas. No se precisa un autoclave independiente de las conexiones interiores. Se ha mejorado la seguridad de las muestras con una alarma de exceso o defecto de temperatura automática para proteger las muestras y la estufa de incubación. El temporizador digital avanzado puede desactivar la unidad a una hora determinada; se puede utilizar para interrumpir el crecimiento celular en un momento dado. Puede escoger ajustes en tiempo real o por hora. La unidad se enciende y se apaga a la hora especificada; se ahorra energía mientras no se usa la unidad. Las unidades cuentan con una conexión para un sensor de muestras opcional que mide la temperatura exacta de las muestras; esta se muestra por separado en la pantalla.
Información de suministro: Se proporcionan con dos estantes perforados de acero inoxidable. Existe una amplia gama de opciones y accesorios disponibles, incluido un sensor de muestras opcional y estantes para diversas aplicaciones. Las opciones instaladas de fábrica incluyen la puerta con bisagras a la izquierda y puertos de acceso adicionales; consúltenos para obtener más información.
Precaución: *Tenga en cuenta que la variación espacial es ligeramente superior con el ventilador desactivado; este modo reducirá el secado de las muestras.