Azul de metileno 10 g/l en solución acuosa
Proveedor: VWR Chemicals
6129.1000EA 86.1 EUR
6129.1000 6129.9010
Azul de metileno 10 g/l en solución acuosa
Azul de metileno
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00150008
Núm. CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Identification Passes test
Control weight QC checked