Criocajas B10/B12/B20
Proveedor: GLW
B20 B20B B20G B20R B20Y B10 B10B B10G B10R B10Y B10S BS10 B12 B12B B12G B12R B12Y B12S BS12 B12BS B12GS B12RS B12YS B20BS B20GS B20RS B20S B20YS BS20
GLWAB20EA 8.13 EUR
GLWAB20 GLWAB20B GLWAB20G GLWAB20R GLWAB20Y GLWAB10 GLWAB10B GLWAB10G GLWAB10R GLWAB10Y GLWAB10S GLWABS10 GLWAB12 GLWAB12B GLWAB12G GLWAB12R GLWAB12Y GLWAB12S GLWABS12 GLWAB12BS GLWAB12GS GLWAB12RS GLWAB12YS GLWAB20BS GLWAB20GS GLWAB20RS GLWAB20S GLWAB20YS GLWABS20
Criocajas B10/B12/B20
Cajas Criocajas
Cajas criogénicas, de PP, natural o de color.
  • Se puede esterilizar en autoclave hasta +121 °C y utilizar en el congelador hasta -90 °C
  • La tapa transparente incluida permite ver el contenido sin necesidad de abrir la criocaja
  • Agujeros de drenaje en la base para facilitar la apertura de la caja a bajas temperaturas
  • Para muestras sensibles a la luz, elija el color NEGRO/negro
Apto para 10 tubos de hasta 30 mm de diámetro y 2 tubos de hasta 17 mm de diámetro.
B10-Series:
Diseñado para viales de centelleo de 20 ml hasta 30 ml y tubos de contador de cultivos. Tamaño de tubo genérico hasta 80 mm de altura y 30 mm de diámetro.
B20-Series:
Diseñado para viales de muestra de 50 ml, tubos de ensayo y tubos de cultivo. Tamaño de tubo genérico hasta 125 mm de altura y 30 mm de diámetro.
B12-Series:
Diseñado para viales de muestra de 40 ml, tubos de ensayo y tubos de cultivo. Tamaño de tubo genérico hasta 105 mm de altura y 30 mm de diámetro.