Bureta automática con llave de vidrio, clase AS, tipo Pellet, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
243182705 243182754 243183307 243183356 243183607 243183656
612-5213EA 229 EUR
612-5213 612-5214 612-5215 612-5216 612-5217 612-5218
Bureta automática con llave de vidrio, clase AS, tipo Pellet, DURAN®
Buretas
Bureta automática Pellet, vidrio de borosilicato DURAN® 3.3, transparente, clase AS.
  • Con rayas de Schellbach y graduaciones principales como divisiones circulares
  • Con llave de cristal
  • Llave de paso estándar en posición lateral
  • 30 segundos de tiempo de espera
Con código de trazabilidad impreso (identificación del lote).
Certificaciones: DIN EN ISO 385
Información de suministro: Se suministra con botella de depósito y bomba de aire de goma.