Adaptador, tipo de tapón, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286576503 286576803 286576109 286576306 286576709 286576906
SCOT286576503EA 395 EUR
SCOT286576503 SCOT286576803 SCOT286576109 SCOT286576306 SCOT286576709 SCOT286576906
Adaptador, tipo de tapón, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química.Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Adaptadores, tipo tapón, sólido, conexión y cono.