Adaptadores, expansión, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286542507 286542704 286548004 286548107 286548201 286535906
SCOT286542507EA 213 EUR
SCOT286542507 SCOT286542704 SCOT286548004 SCOT286548107 SCOT286548201 SCOT286535906
Adaptadores, expansión, DURAN®
Adaptadores Adaptadores con juntas NS
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3. transparente.
  • Muy buena resistencia química.Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
Adaptador de expansión de cono pequeño a enchufe grande.