Estanterías y cajas para tubos de microcentrífuga
Proveedor: GLW
G50B G50G G50R VST
391-8856EA 1.53 EUR
391-8856 391-8857 391-8858 GLWAVST
Estanterías y cajas para tubos de microcentrífuga
Cajas Cajas para tubos
Las estanterías Styro están fabricadas con poliestireno expandido pesado que se utiliza en congeladores de hasta -90 °C. La caja del sistema es de cartón y está diseñada para encerrar de forma segura dos cajas de estanterías Styro.
  • No es autoclavable
  • Para tubos de 1,5 y 2,0 ml de hasta 12 mm de diámetro