Llaves de paso, huecas, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286043007 286044406 286046201 286047009 286047206 286041803
SCOT286043007EA 23.7 EUR
SCOT286043007 SCOT286044406 SCOT286046201 SCOT286047009 SCOT286047206 SCOT286041803
Llaves de paso, huecas, DURAN®
Llaves de la llave de paso
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Mango de vidrio roscado
  • Esmerilado
  • Con dispositivo de retención de tres partes