Botes de pesaje desechables, Sterilin®.
Proveedor: STERILIN
WB30328 WB30322
SLINWB30328EA 249 EUR
SLINWB30328 SLINWB30322
Botes de pesaje desechables, Sterilin®.
Navecillas Navecillas de pesaje
Barcos de pesaje PS de forma cuadrada. Materia prima modificada para reducir significativamente el tiempo de relajación de la carga en comparación con los botes de pesaje estándar. La mayor parte de la carga electrostática se disipa en cuestión de segundos cuando se conecta a tierra el platillo de la balanza.
  • Evita la retención de polvos por electricidad estática
  • Ideal para utilizar polvos finos, por ejemplo, polvos de talco