N-Hidroxisuccinimida
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos: 1-Hidroxipirrilidina-2,5-diona
8.51056.0100 8.51056.0025
01-62-0009-100EA 84.9 EUR
01-62-0009-100 01-62-0009-25
N-Hidroxisuccinimida
N-Hidroxisuccinimida
Formula: C₄H₅NO₃
Pto. Ebullición: 363 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005516
Núm. CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3