Plata ≥99.9% (metals basis), nanopolvo APS 20-40 nm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45509.06
45509.14
45509.06EA
272
EUR
45509.06
45509.14
Plata ≥99.9% (metals basis), nanopolvo APS 20-40 nm
Plata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Molecular Formula: Ag
Physical Form: No Oxide layer
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag MW: 107.87 g/mol Pto. Ebullición: 2212 Pto. de fusión: 962 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003397 Núm. CAS: 7440-22-4 EINECS: 232-033-3 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 12,08647 |