Cinc cloruro, anhidro, grado reactivo
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
N882-100GEA 140 EUR
N882-100G N882-500G
Cinc cloruro, anhidro, grado reactivo
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732
Pto. de fusión: 283
Densidad: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%