(±)-2-Metiltetrahidrofurano, anhidro estabilizado for grignard-reaction
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
392380025 392380010 392380100 392382500
ACRO392380025EA 439 EUR
ACRO392380025 ACRO392380010 ACRO392380100 ACRO392382500
(±)-2-Metiltetrahidrofurano, anhidro estabilizado for grignard-reaction
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 78…80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005367
Núm. CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT