Aceite mineral blanco (petróleo) ligero, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
J217-100MLEA 65.4 EUR
J217-100ML J217-500ML
Aceite mineral blanco (petróleo) ligero, grado alta pureza
Aceite mineral blanco (petróleo)
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131611
Núm. CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Gravedad específica 0.838 – 0.854
Viscosidad @ 40°C 14.2 – 17 cS