Lantano, composto con níquel (1:5) ≥99.5% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Lanthanum nickel
89133.06 89133.14
89133.06EA 99.8 EUR
89133.06 89133.14
Lantano, composto con níquel (1:5) ≥99.5% (metals basis), en polvo -100 mesh
Lantano, composto con níquel (1:5)
Purity: 99.5% CAS No.: 12196-72-4 Molecular Formula: LaNi5 Physical Form: Intermetallic, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00198177
Formula: LaNi₅
MW: 432,36 g/mol
Número MDL: MFCD00198177
Núm. CAS: 12196-72-4