Agua para HPLC
Proveedor: VWR Chemicals
K978-1LEA 103 EUR
K978-1L K978-4L
Agua para HPLC
Agua
High purity water.
  • Functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry
  • Low UV absorbing and low particulate count to reduce background
Formula: H₂O
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098
Order Now
Resultados test especificaciones
Abs.@200nm 0.1
Abs.@210nm 0.1
Abs.@254nm 0.005
Abs.@300nm 0.005
Ammonia 0.3 ppm
Calcium Test Pass
Carbon Dioxide Test Pass
Chloride 0.5 ppm
DNase none detected
Endotoxins 0.25 EU/mL
Liquid Chromatography Suitability Pass
Oxidizable Substances Pass
pH @25°C 5.0-7.0
Protease none detected
RNase none detected