7-Bromo-1-heptanol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H54762.03
H54762.06
H54762.03EA
69.3
EUR
H54762.03
H54762.06
7-Bromo-1-heptanol 96%
7-Bromo-1-heptanol
Purity: 96%
CAS No.: 10160-24-4
Molecular Formula: C7H15BrO
Formula Weight: 195.10
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 111-112°/4mm
MDL No.: MFCD00041708
Formula:
C₇H₁₅BrO Pto. Ebullición: 111…112 °C (4 mmHg) Densidad: 1,269 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041708 Núm. CAS: 10160-24-4 |