Glutarimida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Piperidine-2,6-dione
L00968.06
L00968.14
L00968.06EA
47.6
EUR
L00968.06
L00968.14
Glutarimida ≥98%
Glutarimida
Purity: 98%
CAS No.: 1121-89-7
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Odour: Nearly Odourless
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 110052
MDL No.: MFCD00006670
Formula:
C₅H₇NO₂ MW: 113,12 g/mol Pto. de fusión: 153…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006670 Núm. CAS: 1121-89-7 EINECS: 214-340-4 |