Dipentilo ftalato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Di-n-pentyl phthalate
357360250 357361000 357365001
ACRO357360250EA 206 EUR
ACRO357360250 ACRO357361000 ACRO357365001
Dipentilo ftalato 97%
Dipentilo ftalato
Formula: C₁₈H₂₆O₄
MW: 306.41 g/mol
Pto. Ebullición: 342 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1.023 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041934
Núm. CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4885 to 1.4905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %