Dipentilo ftalato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Di-n-pentyl phthalate
B22910.06 B22910.14 B22910.22
B22910.06EA 93.4 EUR
B22910.06 B22910.14 B22910.22
Dipentilo ftalato ≥98%
Dipentilo ftalato
Purity: 98% CAS No.: 131-18-0 Molecular Formula: C18H26O4 Formula Weight: 306.41 Flash Point: 118°(244°F) Odour: Odourless Boiling Point: 342° UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00041934
Formula: C₁₈H₂₆O₄
MW: 306.41 g/mol
Pto. Ebullición: 342 °C
Densidad: 1.025
Pto. de inflamación: 118 °C (244 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041934
Núm. CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9 III