Dipentilo ftalato, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Di-n-pentyl phthalate
M-Clarity™ quality level = MQ100
80154-1ML 80154-5ML
80154-1MLEA 58.8 EUR
80154-1ML 80154-5ML
Dipentilo ftalato, Supelco®
Dipentilo ftalato
Formula: C₁₈H₂₆O₄
MW: 306.41 g/mol
Número MDL: MFCD00041934
Núm. CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b55a2f3c4a5e31baea1baadc9e6827de6212f6d3&vid=4dc14ab2a7463ee9467291051c6c58f4f945e692&prid=web&clid=SAPDAM