2-Propilheptan-1-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H50340.03
H50340.06
H50340.03EA
246
EUR
H50340.03
H50340.06
2-Propilheptan-1-ol ≥98%
2-Propilheptan-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 10042-59-8
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.28
MDL No.: MFCD00046768
Formula:
C₁₀H₂₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046768 Núm. CAS: 10042-59-8 EINECS: 233-126-1 |