Bromuro de didecildimetilamonio ≥80%, aqueous gel
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24832.22
B24832.36
B24832.22EA
52.7
EUR
B24832.22
B24832.36
Bromuro de didecildimetilamonio ≥80%, aqueous gel
Bromuro de didecildimetilamonio
CAS No.: 2390-68-3
Molecular Formula: C22H48BrN
Formula Weight: 406.54
Refractive Index: 1.4570
MDL No.: MFCD00012194
Formula:
C₂₂H₄₈BrN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012194 Núm. CAS: 2390-68-3 EINECS: 219-234-1 |