Bromuro de didodecildimetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
407121000 407120250
ACRO407121000EA 499 EUR
ACRO407121000 ACRO407120250
Bromuro de didodecildimetilamonio 99%
Bromuro de didodecildimetilamonio
Formula: C₂₆H₅₆BrN
Pto. de fusión: 161…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041969
Núm. CAS: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %