Bromuro de didodecildimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22839.04
B22839.09
B22839.04EA
39.7
EUR
B22839.04
B22839.09
Bromuro de didodecildimetilamonio ≥98%
Bromuro de didodecildimetilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 3282-73-3
Molecular Formula: C26H56BrN
Formula Weight: 462.65
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 3576662
Formula:
C₂₆H₅₆BrN Pto. de fusión: 157…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041969 Núm. CAS: 3282-73-3 EINECS: 221-923-7 |